Documents
1.88020
Supelco
CombiSolvent Oil
solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils, AQUASTAR®®
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
CombiSolvent Oil, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
0.67 cSt(40 °C)
Température de transition
flash point 6 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C
Articles
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Summary application report for analysis of moisture in Kerosene
Afficher tout