Principaux documents
1871-80060
Millipore
Flacon NovaSeptum®
60mL With Millex Air Vent
Synonyme(s) :
General sampling, bottle, 60 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
60 mL sample volume
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
L'échantillonnage unique de votre produit est essentiel tout au long du procédé de fabrication. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, et peut également nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec la bouteille NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéal pour les procédés aseptiques et stériles, la conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans tronçon mort.
La large gamme de raccords standard et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les tests de stérilité, les tests pyrogènes, les tests d'endotoxines, les analyses chimiques, les analyses de pH et les applications de fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de sac plat pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Pour des applications de tests de stérilité, tests pyrogènes, analyses d'endotoxines, analyses chimiques, analyses de pH et fermentation
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons gamma à minimum 25 kGy conformément à la norme ISO 11137
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany