178488
Apoptosis Inhibitor
The Apoptosis Inhibitor, also referenced under CAS 54135-60-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Apoptosis Inhibitor, M50054, 2,2ʹ-Methylenebis(1,3-cyclohexanedione)
129.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
129.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCCC(=O)C1CC2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C13H16O4/c14-10-3-1-4-11(15)8(10)7-9-12(16)5-2-6-13(9)17/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
ILUMEPMGPCKGHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
apoptosis induction
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable