Principaux documents
1.72572
SAFC
Sulfate de magnésium heptahydraté
extra pure, for tablewater, FCC
Synonyme(s) :
Sels d’Epsom
25 KG
115.00 CHF
115.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
115.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
MgSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-298-2
115.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Conformité réglementaire
FCC
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
710 g/L
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences règlementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
Le sulfate de magnésium heptahydraté à faible teneur en bromure peut être utilisé pour reminéraliser l'eau de mer dessalée afin de produire de l'eau de table.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable