1.66504
Sabouraud Dextrose Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate - ICR Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonyme(s) :
SDA, ICR Contact plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
2D bar code
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (20/200 Plates per box)
Profondeur
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
(Yeasts and Molds)
Description générale
Application
Conditionnement
1665040200-CN: 200 Plates per box
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable