1.46538
Gélose Sabouraud dextrose
Tween®, Histidine, Thiosulfate, Lecithin, lid, ICR Plus Selective: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 and 200 plates
Synonyme(s) :
SD Agar, SDA, SDA with neutralizer, ICRplus Contact plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR Plus Selective: lockable
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
Conditionnement
triple packed of 20 and 200 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators