1.50660
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
1 140.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
1 140.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
PEEK-lined stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
500 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-cHILIC bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit