1.50603
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
590.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mars 2025
About This Item
590.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mars 2025
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART™ 100-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
21.6% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5