1468510006
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
Tween® 0.1 %, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 1 L, closure type, blue flip cap with septum, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
Casein Soyabean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB with 0.1% Tween®80, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Caractéristiques
closure type blue flip cap with septum
Composition
Tween®, 0.1%
Conditionnement
box of 6 bottles
Contenance du flacon
1 L
bottle filling volume
1 L
Capacité
1000 mL
Couleur
light yellow
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for bacteria
Description générale
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable