1.46694
ReadyTube® 10 RVS Broth
Suitable for the selective enrichment of Salmonella, pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
Synonyme(s) :
Rappaport Vassiliadis -Soya Broth, Rappaport Vassiliadis Medium
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 19250
ISO 6579
ISO 6785 I IDF 93
ISO FDIS 6579-1
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
selective for Salmonella spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocoles
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.