Documents
1.46076
Millipore
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
TSA, Gélose trypto-caséine soja, GTS
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Cephase
Lecithin
Tween®
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose de trypticase soja + LT + Cephase - ICR en boîtes de sédimentation de 90 mm est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux par échantillonnage actif ou passif de l′air, ainsi que sur les empreintes digitales du personnel dans les isolateurs et salles propres pour la production stérile. Il s′agit d′un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu de trypticase soja-caséine hydrolysée contient une combinaison de caséine et de peptones de soja qui fournissent l′azote organique, en particulier sous forme d′acides aminés et de peptides à chaîne longue. Le chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique et le milieu est additionné de pyruvate pour inactiver d′éventuels résidus de peroxyde d′hydrogène. La lécithine et le polysorbate 80 (Tween®) sont des neutralisants qui inactivent les agents actifs des désinfectants tels que l′alcool (éthanol ou alcool isopropylique à 70 %), le dichloroisocyanurate, la glucoprotamine, l′acide peracétique, les composés phénoliques, les composés d′ammonium quaternaire et des biguanides. La combinaison d′une céphalosporinase spécifique à large spectre et de pénicillinase permet l′inactivation des antibiotiques β-lactamines tels que les pénicillines et les céphalosporines, ce qui assure une croissance efficace des micro-organismes en présence d′antibiotiques β-lactamines.
Application
La gélose de trypticase soja (TSA, gélose de soja-caséine hydrolysée) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu trouve une application dans la surveillance environnementale ; il permet de dénombrer les germes aérobies totaux par échantillonnage actif ou passif de l′air, ainsi que sur les empreintes digitales du personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms