Principaux documents
14-599-M
Sigma-Aldrich
IRAK4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full length, human IRAK4, for use in Kinase Assays.
10 μG
520.00 CHF
520.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
520.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
520.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 57.1 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant full length, human IRAK4
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: IRAK4
Target Sub-Family: TKL
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-599M when ordering the 250 µg size.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog #13-104)
Forme physique
Ni2+/NTA-agarose
Stockage et stabilité
6 months at -70°C
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany