Principaux documents
14-544-M
Sigma-Aldrich
PAR-1Bα Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human PAR-1B alpha, for use in Kinase Assays.
10 μG
519.00 CHF
519.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Changer de vue
10 μG
519.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
519.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 81.6 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... MARK2(2011)
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human PAR-1B alpha
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: PAR-1Ba
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-544M when ordering the 250 µg size.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable