Principaux documents
14-464-M
Sigma-Aldrich
FGFR3 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag. For use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
Fibroblast growth factor receptor
10 μG
548.00 CHF
548.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
548.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
548.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 36.8 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Product Source: expressed in Sf21 cells.
Recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: FGFR3
Conditionnement
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-464M when ordering the 250μg size.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1) substrate
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable