14-460-M
Arg Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids, 27-end, mouse Arg, for use in Kinase Assays.
415.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
About This Item
415.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 124.5 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
mouse ... ABL2(11352)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable