1.41544
Parteck® MXP (Polyvinyl alcohol 3-82)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, Polyvinyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Agence
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
powder
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Amélioration de la solubilité pour augmenter la biodisponibilité des formulations de formes solides
Excipients fonctionnels Parteck®
Fabrication en continu de formes solides à administration orale
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Formulation de comprimés : excipients fonctionnels pour les technologies de fabrication de comprimés
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
- High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
- Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
- Flexible release kinetics
- Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
- Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
- Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Informations légales
Application
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Contenu apparenté
For selective laser sintering (SLS) polymers are needed for a successful workflow and selection of the best approach requires consideration of several factors.