1.25149
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.2ml
307.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
307.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
ligand
iminodiacetic acid
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~60 mL, resin binding capacity
Application(s)
recombinant protein
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
- Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
- Ensure timely and successful startup and operation
- Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
- Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13