1.25147
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
307.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
307.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
ligand
(Sulfoethyl)
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~160 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution