Principaux documents
1.19638
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] Cyano sorbent for HPLC
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
6.6% Carbon loading
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Cyano (CN) bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Masse volumique apparente
200‑400 kg/m3
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
LiChrospher® CN has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hyfrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications.
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Informations légales
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable