Principaux documents
119139
Sigma-Aldrich
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
Synonyme(s) :
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
2 MG
294.00 CHF
294.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 MG
294.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18ClIN6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
294.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Ic1cc(ccc1)CNc2nc(nc3[n](cnc32)[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
Clé InChI
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Description générale
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
An adenosine analog that acts as a highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM, 820 nM, 470 nM for A3, A1 and A2A, respectively). Shown to reduce ischemia reperfusion injury in mice and limit infarct size in isolated rat hearts. Shown to reversibly increase field excitatory postsynaptic potentials in hippocampal slices and exhibits excitatory effects on both evoked and spontaneous epileptiform discharges.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Kim, H. O., et al. 1994. J Med Chem.37, 3614.
Laudadio, M. A., et al. 2004. Epilepsy Res.59, 83.
Ge, Z.D., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.319, 1200.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable