Documents
119125
Millipore
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade
Low metals grade. Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Synonyme(s) :
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade, ATP, 2Na
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N5O13P3 · 2Na · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
605.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impuretés
≤0.1% inorganic phosphorus
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Traces de cations
Al3+: ≤20 ppm
Ca: ≤5 ppm
Fe2+: ≤10 ppm
Mg2+: ≤5 ppm
Zn2+: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Clé InChI
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Solheim, L.P., and Fromm, H.J. 1980. Anal. Biochem.109, 266.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2