Principaux documents
1.18609
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Synonyme(s) :
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
4 L
237.00 CHF
237.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 L
237.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Nomenclature NACRES :
NA.22
237.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
118609.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
< 4.4 °C