Principaux documents
1.18459
Supelco
Copper Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
125 TESTS
299.00 CHF
299.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
125 TESTS
299.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
299.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
copper
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14765, 1.14418, and 1.14414 for the colometric evaluation of copper.
for 114765, 114418, 114414 MQuant®
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2