Principaux documents
1.18323
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test Refill pack
for use with MQUANT®
Synonyme(s) :
Silicate Visual Test Kit Refills
150 TESTS
264.00 CHF
264.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
150 TESTS
264.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
264.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
silicate
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14792 and 1.14410 for the colorimetric evaluation of silicate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid. This is reduced to silicomolybdenum blue. The silicate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable