Principaux documents
1.17091
Millipore
Base facile à nettoyer
stainless steel base
1 PKG
3 630.00 CHF
3 630.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Changer de vue
1 PKG
3 630.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.74
3 630.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Matériaux
stainless steel base
Agence
non-compendial
Caractéristiques
installed
Conditionnement
pkg of 1 kit
dilution
(vertical air flow)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100® Iso
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
MAS-100 ISO NT® La base facile à nettoyer pour tête d′échantillonnage est un accessoire supplémentaire conçu pour être utilisé spécifiquement avec le MAS-100 ISO NT® et le MAS-100 ISO MH® Elle est compatible avec les couvercles perforés en acier inoxydable. La famille de produits MAS-100 ISO a été mise au point pour la surveillance et la mesure de la contamination microbienne dans des emplacements d′échantillonnages fixes dans les salles propres, RABS et isolateurs. La tête d′échantillonnage est fabriquée en acier inoxydable avec des Tri-Clamps et peut être stérilisée au moyen d′une décontamination par gaz ou en l′essuyant avec un chiffon. Le soutien passif pour boîtes de Petri est prévu pour une fixation horizontale uniquement. Un Tri-Clamp de diamètre interne de 21,7 mm et de diamètre externe de 50,5 mm est utilisé sur l′appareil pour connecter le tuyau à la base de la tête d′échantillonnage et à l′appareil. Le joint-filtre en silicone est utilisé pour rendre étanches les connexions Tri-Clamp sur les appareils de la famille de produits MAS-100 ISO et pour éviter la contamination de l′appareil par des particules de grande taille.
Application
MAS-100 ISO NT® La base facile à nettoyer pour tête d′échantillonnage en acier inoxydable, avec Tri-Clamp et joint-filtre en silicone, est utilisée pour la surveillance microbiologique de l′air ambiant avec les échantillonneurs d′air de la famille MAS-100 ISO dans les isolateurs, RABS et salles propres de haut niveau. Les dispositifs de prélèvement d′air pour la surveillance microbiologique sont largement utilisés dans les applications pharmaceutiques.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG