Principaux documents
1.14682
Supelco
COD solution B
for measuring range 10 - 150 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
Synonyme(s) :
Nota 3
495 ML
155.00 CHF
155.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
495 ML
155.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
155.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This Spectroquant COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Remarque sur l'analyse
Absorbance A (500 nm; 1 cm): 0.480 - 0.520
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable