Principaux documents
1.12356
Sigma-Aldrich
Tellurium dioxide
99.5+
Synonyme(s) :
Tellurium dioxide, Tellurium(IV) oxide
10 G
60.50 CHF
25 G
140.00 CHF
1 KG
2 610.00 CHF
60.50 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
60.50 CHF
25 G
140.00 CHF
1 KG
2 610.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
231-193-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
60.50 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
733 °C
Densité
6.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Te](=O)=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
Clé InChI
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Facile sonochemical synthesis of tellurium and tellurium dioxide nanoparticles: This study presents a method for synthesizing tellurium nanostructures by reducing TeCl4 to Te using ultrasonic irradiation in methanol, also exploring the oxidation process to produce tellurium dioxide (Arab, Mousavi-Kamazani, 2017).
  • Ultrathin tellurium dioxide: emerging direct bandgap semiconductor: This article discusses the properties of monolayer tellurium dioxide as a new 2D semiconducting oxide, highlighting its direct bandgap and high mobility, which are significant for various applications (Guo et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Assay (gravimetrically): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable