Principaux documents
1.11567
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Synonyme(s) :
Silice, Dioxyde de silicium
1 KG
62.00 CHF
2.5 KG
99.00 CHF
25 KG
749.00 CHF
62.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
1 KG
62.00 CHF
2.5 KG
99.00 CHF
25 KG
749.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
62.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Si 60 Geduran pour la chromatographie sur colonne (0,040-0,063 mm). N° CAS 7631-86-9, N  CE 231-545-4, formule chimique SiO₂.
Remarque sur l'analyse
Valeur de pH (suspension à 10 %) : 6,5 - 7,5
Perte au séchage (150 °C) : ≤ 12,0 %
Taille de particules (d10) : 25 - 45 µm
Taille de particules (d50) : 50 - 70 µm
Taille de particules (d90) : 90 - 115 µm
La surface spécifique et le volume des pores sont liés à la matière première
Informations légales
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable