1.10854
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Synonyme(s) :
Methanoic acid solution, Formylic acid solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Formic acid 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Niveau de qualité
Essai
90.00-90.15% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
Limite d'explosivité
10-45.5 % (v/v)
Impuretés
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
pb
107 °C/1013 hPa
Pf
-9 °C
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
- Quantitative high-throughput determination of endogenous retinoids in human plasma using triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry.: This study by Gundersen et al. (2007) presents a method for the high-throughput quantitative determination of endogenous retinoids in human plasma. The research utilizes triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry, highlighting the significance of formic acid in enhancing the sensitivity and accuracy of retinoid measurement (Gundersen et al., 2007).
Remarque sur l'analyse
Acetic acid (CH₃COOH): ≤ 0.050 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C