Principaux documents
1.10047
Supelco
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Synonyme(s) :
Water Hardness Chemical Test Strips
25000 STRIPS
5 550.00 CHF
5 550.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25000 STRIPS
5 550.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
5 550.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Total hardness Test, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Gamme de produits
MQuant®
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: colorimetric with test strips (individually sealed) >5 - >10 - >15 - >20 - >25°d >6 - >13 - >19 - >25 - >31°e >9 - >18 - >27 - >36 - >45°f MQuant®
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1