1.10015
Aluminum Test Strips, colorimetric
10-250 mg/L (Al), MQuant®
Synonyme(s) :
Aluminium chemical test strips
About This Item
Produits recommandés
product name
Aluminium Test, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
aluminium
Plage de mesure
10-250 mg/L (Al)
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3