Principaux documents
1.09869
Supelco
Fluoride standard
1000 mg F (KF in H₂O) Titrisol®
1 AMP
78.60 CHF
78.60 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
78.60 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
78.60 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
8.4 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (F⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable