Documents
1.09676
Supelco
2′,7′-Dichlorofluorescein
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
2′,7′-Dichlorofluorescein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H10Cl2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171501
Numéro de classement CE :
200-968-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
2′,7′-Dichlorofluorescein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Perte
≤3% loss on drying, 110°C
Masse volumique apparente
390 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Clé InChI
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Clarity of solution (according to ACS): passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 3
Suitability as adsorption indicator (according to ACS): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable