Documents
1.09196
Supelco
Alkali blue (C.I. 42765)
passes application test for DIN 51558
Synonyme(s) :
Alkali blue (C.I. 42765)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H29N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.71
Code UNSPSC :
12171503
Numéro de classement CE :
215-385-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
suitable for DIN 51558
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
11.5-13, blue-violet to pink
λmax
597-602 nm in ethanol
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
Clé InChI
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
indicator
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 11.5 - pH 13.0 blue-violet - dark-pink
Absorption maximum λmax. (Ethanol): 597 - 602 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol abs.; calculated on dried substance): ≥ 1000
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable