Principaux documents
1.00807
Supelco
Acide trichloroacétique
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide trichloroacétique
100 G
120.00 CHF
250 G
154.00 CHF
1 KG
342.00 CHF
120.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
120.00 CHF
250 G
154.00 CHF
1 KG
342.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2HCl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-927-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
120.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
711 °C
Puissance
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% In water insoluble matter
≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
Couleur
clear
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
54-56 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Solubilité
1300 g/L
Densité
1.63 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Traces de cations
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Liaison
Remplace : TX1045, TX1045-5, TX1045-3
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,5 %
Identité (spectre IR) : test réussi
Apparence : cristaux déliquescents incolores
Apparence de la solution (200 g/l, eau) : limpide et incolore
Matière insoluble dans l′eau : ≤ 0,01 %
Chlorure (Cl) : ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃) : ≤ 20 ppm
Phosphate (PO₄) : ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) : ≤ 200 ppm
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 20 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 5 ppm
Fe (fer) : ≤ 10 ppm
Substance facilement carbonisable : test réussi
Cendres sulfatées (600 °C) : ≤ 300 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf