Principaux documents
1.08371
Millipore
L-Tyrosine
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-460-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
Pf
297-298 °C (decomposition)
Solubilité
0.38 g/L
Densité
1.46 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white, crystalline powder or colorless crystals
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -11.3 to -12.1
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
L-Phenylalanine: ≤ 0.5 %
other foreign amino acids: ≤ 0.2 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.2 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1