Principaux documents
1.08181
Millipore
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
Synonyme(s) :
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17ClN4OS · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.81 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-641-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Pf
248 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): conforms
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 5.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable