1.07651
Saccharose
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Puissance
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
185-187 °C (lit.)
Masse volumique apparente
800‑950 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Spec. rotation (α 20/D; 26 %; water): +66.2 - +66.8 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable