1.07599
Rhodamine B (C.I.45170)
for microscopy
Synonyme(s) :
Rhodamine B (C.I.45170), Tetraethylrhodamine, Brilliant pink B
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
3-4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
199-201 °C
Solubilité
15 g/L
Densité
1.31 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
250 kg/m3
εmax
2115-2350 at 550-552 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 550 - 552 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2115 - 2350
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable