Principaux documents
1.07041
Supelco
Diethylamine
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Diethylamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup