Principaux documents
1.06566
Supelco
Phosphate de sodium dibasic
anhydrous 99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
100 G
331.00 CHF
500 G
1 460.00 CHF
331.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
331.00 CHF
500 G
1 460.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
331.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mars 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pureté
99.99%
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
250 °C (decomposition)
Solubilité
77 g/L
Masse volumique apparente
880 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Absorbance (at 260 nm; 10 %; 2 cm; water): ≤ 0.010
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.050 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable