Principaux documents
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
1 L
119.00 CHF
119.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Changer de vue
1 L
119.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105323
Nomenclature NACRES :
NC.01
119.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Assay (by acidimetry following saponification): 1.80 - 2.20 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable