Principaux documents
1.05934
Supelco
Manganese(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Manganese(II) chloride dihydrate, Manganese dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Mn · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.87
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-869-6
Essai:
≥99.0% (complexometric)
Forme:
solid
Solubilité:
1200 g/L
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1190 °C (anhydrous substance)
Pf
650 °C (anhydrous substance)
Solubilité
1200 g/L
Densité
2.27 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
BEYCFZBNRLPHEP-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances reducing potassium permanganate: ≤ 0.0005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
does not flash