Principaux documents
1.05865
Supelco
Magnesium oxide
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Magnesium oxide, Magnesia usta
100 G
301.00 CHF
500 G
1 000.00 CHF
301.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
301.00 CHF
500 G
1 000.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-171-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥97% (complexometric)
Forme:
solid
301.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mars 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥97% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
Perte
≤3% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
3600 °C/1000 hPa
Pf
2800 °C
Densité
3.58 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
100 kg/m3
Traces d'anions
carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2)
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%
Ca: ≤0.10%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.30%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Mg.O
Clé InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Aluminosilicate-Supported Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates by Reaction of CO(2) with the Corresponding Epoxides.: Although not directly involving magnesium oxide, this research within analytical chemistry develops related catalytic processes which could cross-apply (Atzori et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 97 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.10 %
Carbonate (as CO₂): ≤ 1.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.10 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.30 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Barium and Strontium (as Ba): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 3.0 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable