SCT125
Colorant pour acides nucléiques GelGreen®, 10 000X dans l'eau
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonyme(s) :
Fluorescent DNA gel stain
Forme
liquid
Technique(s)
PCR: suitable
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for nucleic acid staining
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
GelGreen est un colorant fluorescent vert pour les acides nucléiques sensible, stable et sans danger pour l'environnement, spécialement conçu pour la coloration des gels. GelGreen possède une plage d'absorption UV de 250 nm à 300 nm et un fort pic d'absorption aux alentours de 500 nm (Figure 1). Ainsi, GelGreen est compatible avec les transilluminateurs à UV de 254 nm et les lecteurs de gel à excitation de lumière visible (comme un scanner de gel laser à 488 nm ou un Black Reader). GelGreen est beaucoup plus sensible que SYBR Safe (Figure 2). Contrairement aux colorants SYBR, qui sont connus pour être instables, GelGreen est très stable aux plans hydrolytique et thermique.
Le colorant est non cytotoxique et non mutagène à des niveaux bien supérieurs aux concentrations de travail pour la coloration des gels. GelGreen a passé avec succès des tests de sécurité environnementale réalisés conformément à la réglementation "CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization", selon laquelle GelGreen n'est pas considéré comme un déchet dangereux.
Propriétés spectrales
Absorbance : transilluminateur standard (254 nm) tel que Dark Reader.
Émission : filtre passe-long vert de type SYBR ou GelStar.
Le colorant est non cytotoxique et non mutagène à des niveaux bien supérieurs aux concentrations de travail pour la coloration des gels. GelGreen a passé avec succès des tests de sécurité environnementale réalisés conformément à la réglementation "CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization", selon laquelle GelGreen n'est pas considéré comme un déchet dangereux.
Propriétés spectrales
Absorbance : transilluminateur standard (254 nm) tel que Dark Reader.
Émission : filtre passe-long vert de type SYBR ou GelStar.
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Culture cellulaire
Détection d'acides nucléiques
GelGreen est un colorant fluorescent pour acides nucléiques destiné à remplacer le bromure d'éthidium (EtBr), extrêmement toxique, lors du marquage de l'ADNdb, de l'ADNsb et de l'ARN sur les gels d'agarose ou de polyacrylamide.
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : transilluminateur standard (254 nm) tel que Dark Reader.
Émission : filtre passe-long vert de type SYBR ou GelStar.
Absorbance : transilluminateur standard (254 nm) tel que Dark Reader.
Émission : filtre passe-long vert de type SYBR ou GelStar.
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
GelGreen est un colorant particulièrement stable. Conserver GelGreen à température ambiante, à l'abri de la lumière. Une précipitation du colorant peut survenir à basse température, entraînant une baisse du signal ou l'apparition d'un précipité à la surface du gel. Dans ce cas, chauffer la solution à 45-50 °C pendant deux minutes et vortexer. Conserver à l'abri de la lumière.
Informations légales
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)