1.05406
Gélose de Baird-Parker (base) GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 6888, ISO 22178, FDA-BAM, APHA, granular, pack of 500 g
Synonyme(s) :
Gélose de Baird-Parker, Gélose sélective pour Staphylococcus, gélose sélective pour Staphylococcus selon BAIRD-PARKER (base)
Produits recommandés
Agence
APHA
FDA-BAM
ISO 22178
ISO 6888
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.8 (37 °C, 58 g/L in H2O)
Solubilité
58 g/L
Masse volumique apparente
570 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Staphylococcus spp.
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur) : jaunâtre à marron
pH (25 °C) : 6,6 - 7,0
Test de solidification (2 h, 45 °C) : liquide
Test de fertilité conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) :
Inoculum sur milieu de référence (Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) :
Dénombrement des colonies (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) :
Dénombrement des colonies (Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) : ≥ 50 %
Récupération sur milieu d′essai (Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) : ≥ 50 %
Croissance (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]) : aucune croissance
Croissance (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]) : aucune croissance
Croissance (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 [WDCM 00159]) : sans limites
Croissance (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 [WDCM 00036]) : sans limites
Croissance (Enterococcus hirae ATCC 8043 [WDCM 00089]) : sans limites
Croissance (Proteus mirabilis ATCC 29906 [WDCM 00023]) : sans limites
Colonies (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) : Colonies noires ou grises avec un halo transparent
Colonies (Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) : Colonies noires ou grises avec un halo transparent
Colonies (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 [WDCM 00159]) : Colonies noires ou grises sans halo transparent
Colonies (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 [WDCM 00036]) : Colonies noires ou grises sans halo transparent
Colonies (Enterococcus hirae ATCC 8043 [WDCM 00086]) : Colonies noires ou grises sans halo transparent
Colonies (Proteus mirabilis ATCC 29906 [WDCM 00023]) : Colonies marron ou grises sans halo transparent
Incubation :
24 ± 2 à 48 ± 2 heures à 37 ± 1 °C aérobie
E. coli 48 ± 2 heures à 37 ± 1 °C aérobie
Un taux de récupération de 50 % est équivalent à une valeur de productivité de 0,5.
Les dénombrements de colonies indiqués sont la somme de trois déterminations en triple exemplaire.
Milieu de référence : Gélose trypticase soja
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.