Principaux documents
1.04404
Supelco
Mercury
99.9999 Suprapur®
Synonyme(s) :
Mercury
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
231-106-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.0017 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
357 °C/1013 hPa
Pf
-39 °C
Solubilité
0.06 mg/L
Densité
13.55 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clé InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
99.9999 Suprapur®
Application
Mercury 99.9999 Suprapur®. CAS 7439-97-6, pH (H₂O) neutral.
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic)≥ 99.9999 %Al (Aluminium)≤ 0.010 ppmBa (Barium)≤ 0.005 ppmBe (Beryllium)≤ 0.005 ppmBi (Bismuth)≤ 0.005 ppmCa (Calcium)≤ 0.050 ppmCd (Cadmium)≤ 0.005 ppmCo (Cobalt)≤ 0.005 ppmCr (Chromium)≤ 0.005 ppmCu (Copper)≤ 0.005 ppmFe (Iron)≤ 0.050 ppmIn (Indium)≤ 0.005 ppmK (Potassium)≤ 0.10 ppmLi (Lithium)≤ 0.005 ppmMg (Magnesium)≤ 0.005 ppmMn (Manganese)≤ 0.005 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.005 ppmNa (Sodium)≤ 0.05 ppmNi (Nickel)≤ 0.010 ppmPb (Lead)≤ 0.005 ppmSn (Tin)≤ 0.005 ppmSr (Strontium)≤ 0.005 ppmTi (Titanium)≤ 0.005 ppmTl (Thallium)≤ 0.005 ppmV (Vanadium)≤ 0.005 ppmZn (Zinc)≤ 0.005 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable