1.04193
Auramine O (C.I. 41000)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
265 °C (decomposition)
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
430 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Clé InChI
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3