1.04171
Nuclear fast red (C.I. 60760)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
5.5-7.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Solubilité
1 g/L
Masse volumique apparente
400‑450 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Clé InChI
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ 1 (Dimethyl sulfoxide): 557 - 559 nm
Absorption maximum λ 2 (Dimethyl sulfoxide): 520 - 522 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm
- λ1max; 0.02 g/l; dimethyl sulphoxide:
380 - 422
- λλ2max; 0.02 g/l; Dimethyl sulphoxide: 383 - 426
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable