1.04170
Erythrosine B (C.I. 45430)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Puissance
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Dye, ≥80% gravimetric
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
470 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Ic1c2c(cc(c1[O-])I)C(=C4C(=C(C(=O)C(=C4)I)I)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 524 - 527 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 930 - 1170
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
359.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
182 °C - closed cup